Merck
GF92116997
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.95%
Szinonimák:
SI006031
About This Item
Lineáris képlet:
Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
28.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141911
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.95%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 921-169-97
súly
100 g
maximum részecskeméret
45 (micron)
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
sűrűség
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)