Merck
GF89071195
Platinum
foil, thickness 0.15 mm, diameter 15 mm, purity 99.95%
Szinonimák:
PT000255
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Pt
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.95%
form
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 890-711-95
ellenállás
10.6 μΩ-cm, 20°C
Átmérő
15 mm
vastagság
0.15 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
sűrűség
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)