Fontos dokumentumok
GF87997000
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 20mm, cell size 4.8mm, cell wall 0.038mm, core density 0.070g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Szinonimák:
Aluminum, AL002640
About This Item
material
hexagonal (prism)
leírás
cell wall 0.038mm
Teszt
≥99.5%
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 879-970-00
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
cellaméret
4.8 mm
méret × vastagság
300 x 300 mm × 20 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)