Fontos dokumentumok
GF87394652
Indium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.01mm, 99.8%
Szinonimák:
Indium, IN000130
About This Item
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.8%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 873-946-52
ellenállás
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
sűrűség
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)