Fontos dokumentumok
GF85994904
Copper
wire reel, 200m, diameter 0.5mm, annealed, silver plated, 99.9%
Szinonimák:
Copper, CU005380
About This Item
Teszt
≥99.9%
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 859-949-04
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)