Fontos dokumentumok
GF82284408
Aluminum
microleaf disks, 25mm, thinness 0.15μm, specific density 41.28μg/cm2, removable support, 99.999%
Szinonimák:
Aluminum, AL004915
About This Item
Teszt
99.999%
Forma
foil
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 822-844-08
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
átmérő × vastagság
25 mm × 0.15 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)