Fontos dokumentumok
GF77841906
Carbon
foil, not light tested, 300x300mm, thickness 0.125mm, flexible graphite, 99.8%
Szinonimák:
Activated charcoal, C 000208, Charcoal activated
About This Item
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.8%
Forma
foil
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 778-419-06
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
méret × vastagság
300 x 300 mm × 0.125 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)