Fontos dokumentumok
GF70641086
Zirconium
sponge, 50g, max. size 25mm, 99.2%
Szinonimák:
Zirconium, ZR006100
About This Item
Teszt
99.2%
form
sponge
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 706-410-86
ellenállás
40 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
25 mm (maximum)
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
sűrűség
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)