Merck
GF69694688
Gold
wire, 0.25 mm diameter, high purity 99.99+%, length 2 m
Szinonimák:
AU005140
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Au
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.99%
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 696-946-88
ellenállás
2.05 μΩ-cm, 0°C
Hosszúság
2 m
átmérő
0.25 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
sűrűség
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)