Merck
GF64128955
Iron
lump, 4 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
Szinonimák:
FE006102
About This Item
Lineáris képlet:
Fe
CAS-szám:
Molekulatömeg:
55.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.99%
Forma
lumps
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 641-289-55
ellenállás
9.71 μΩ-cm
súly
50 g
maximum csomóméret
4 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
sűrűség
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)