Fontos dokumentumok
GF63566455
Polyacrylamide/Acrylate
(hydrogel), granule, 2.5 mm nominal granule size, weight 500 g
Szinonimák:
AC336310
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 635-664-55
súly
500 g
névleges szemcseméret
2.5 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)