Fontos dokumentumok
GF62984346
Aluminum
tube, 2m coil, as drawn, outside diameter 0.30mm, inside diameter 0.2mm, wall thickness 0.05mm, 99.5%
Szinonimák:
Aluminum, AL007031
About This Item
Teszt
99.5%
Forma
tubes
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 629-843-46
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
külső átmérő × belső átmérő
0.30 mm × 0.20 mm
tekercs H × vastagság
2 m × 0.05 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)