Fontos dokumentumok
GF59646178
Copper
wire reel, 2000m, diameter 0.05mm, annealed, 99.9%
Szinonimák:
Copper, CU005215
About This Item
Teszt
99.9%
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 596-461-78
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
2000 m × 0.05 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)