Fontos dokumentumok
GF51323093
Nickel
tube, 500mm, outside diameter 3.6mm, inside diameter 3.5mm, wall thickness 0.05mm, hard, 99.5%
Szinonimák:
Nickel, NI007500
About This Item
Teszt
99.5%
Forma
tubes
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 513-230-93
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
H × falvastagság
500 mm × 0.05 mm
külső átmérő × belső átmérő
3.6 mm × 3.5 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)