Fontos dokumentumok
GF48396730
Aluminum
wire reel, 50m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.999%
Szinonimák:
Aluminum, AL005182
About This Item
Teszt
99.999%
Forma
wire
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 483-967-30
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
H × átmérő
50 m × 1.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)