Fontos dokumentumok
GF47404672
Lead
foil, 500x500mm, thickness 0.5mm, as rolled, 99.95%
Szinonimák:
Lead, PB000400
About This Item
Teszt
99.95%
form
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 474-046-72
ellenállás
20.65 μΩ-cm
méret × vastagság
500 x 500 mm × 0.5 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)