Fontos dokumentumok
GF46821382
Copper
tube, 100mm, outside diameter 1.75mm, inside diameter 0.33mm, wall thickness 0.71mm, as drawn, 99.9%
Szinonimák:
Copper, CU007310
About This Item
Teszt
99.9%
Forma
tubes
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 468-213-82
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
H × falvastagság
100 mm × 0.71 mm
külső átmérő × belső átmérő
1.75 mm × 0.33 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)