Fontos dokumentumok
GF45621671
Palladium/Silver
wire, Pd 75%/Ag 25%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Szinonimák:
PD035160
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 456-216-71
Hosszúság
0.2 m
átmérő
1.0 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)