Fontos dokumentumok
GF44673183
Nickel
foil, 0.5m coil, thickness 0.075mm, annealed, 99%
Szinonimák:
Nickel, NI000470
About This Item
Teszt
99%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 446-731-83
ellenállás
6.97 μΩ-cm, 20°C
H × vastagság
0.5 m × 0.075 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)