Fontos dokumentumok
GF43414556
Zirconium
wire reel, 0.5m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.2%
Szinonimák:
Zirconium, ZR005135
About This Item
Teszt
99.2%
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 434-145-56
ellenállás
40 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
0.5 m × 0.5 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
sűrűség
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)