Fontos dokumentumok
GF41161957
Lead
foil, 5m coil, thickness 0.016mm, as rolled, 96% (sn 1.5%, sb 2.5%)
Szinonimák:
Lead, PB000210
About This Item
Teszt
96%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 411-619-57
ellenállás
20.65 μΩ-cm
H × vastagság
5 m × 0.016 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)