Fontos dokumentumok
GF40871314
Zirconium
wire reel, 2m, diameter 0.05mm, as drawn, 99.2%
Szinonimák:
Zirconium, ZR005110
About This Item
Teszt
99.2%
form
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 408-713-14
ellenállás
40 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
2 m × 0.05 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
sűrűség
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)