Fontos dokumentumok
GF40539405
Rhodium
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.9%
Szinonimák:
Rhodium, RH000225
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.9%
form
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 405-394-05
ellenállás
4.33 μΩ-cm, 20°C
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
sűrűség
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)