Fontos dokumentumok
GF40287258
Manganese
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.002mm, permanent polyester support, 98.7%
Szinonimák:
Manganese, MN000060
About This Item
Teszt
98.7%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 402-872-58
ellenállás
185 μΩ-cm, 20°C
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
sűrűség
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)