Fontos dokumentumok
GF39045090
Copper
wire reel, 100m, diameter 0.075mm, annealed, 99.9%
Szinonimák:
Copper, CU005220
About This Item
Teszt
99.9%
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 390-450-90
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
100 m × 0.075 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)