Fontos dokumentumok
GF38498529
Indium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.04mm, 99.8%
Szinonimák:
Indium, IN000190
About This Item
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99.8%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 384-985-29
ellenállás
8.37 μΩ-cm
méret × vastagság
100x100 mm × 0.04 mm
mp
156.6 °C (lit.)
sűrűség
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)