Fontos dokumentumok
GF36470178
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 5mm, cell size 13mm, cell wall 0.1mm, core density 0.062g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Szinonimák:
Aluminum, AL002910
About This Item
leírás
cell wall 0.1mm
Teszt
99.5%
form
honeycomb
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 364-701-78
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
méret × vastagság
300x300 mm × 5 mm
méret
13 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)