Fontos dokumentumok
GF35841584
Platinum
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.003mm, as rolled, 99.95%
Szinonimák:
Platinum, PT000204
About This Item
Teszt
99.95%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 358-415-84
ellenállás
10.6 μΩ-cm, 20°C
méret × vastagság
100x100 mm × 0.003 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
sűrűség
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)