Merck
GF32899461
Neodymium
foil, thickness 0.005 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Szinonimák:
ND000205
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Nd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141609
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 328-994-61
ellenállás
64.0 μΩ-cm, 20°C
méret
25 × 25 mm
vastagság
0.005 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
sűrűség
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nd]
InChI
1S/Nd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)