Fontos dokumentumok
GF29579787
Carbon
foil, 200x200mm, thickness 1.0mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Szinonimák:
Activated charcoal, C 000431, Charcoal activated
About This Item
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.95%
Forma
foil
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 295-797-87
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
méret × vastagság
200 × 200 mm × 1.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)