Fontos dokumentumok
GF13124146
Cobalt
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.02mm, 99.9%
Szinonimák:
Cobalt, CO000180
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.90%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 131-241-46
ellenállás
6.24 μΩ-cm, 20°C
méret × vastagság
100 x 100 mm × 0.02 mm
bp
2900 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)