Fontos dokumentumok
GF07973961
Platinum
foil, 0.5m coil, thickness 0.025mm, coil width .85mm, as rolled, 99.95%
Szinonimák:
Platinum, PT000233
About This Item
Teszt
99.95%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 079-739-61
ellenállás
10.6 μΩ-cm, 20°C
H × vastagság × szélesség
0.5 mm × 0.025 mm × 0.85 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
sűrűség
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)