Fontos dokumentumok
GF06467418
Zirconium
tube, 200mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 9.5mm, wall thickness 1.6mm, annealed, 99.2%
Szinonimák:
Zirconium, ZR007620
About This Item
Teszt
99.2%
form
tubes
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 064-674-18
ellenállás
40 μΩ-cm, 20°C
H × falvastagság
200 mm × 1.6 mm
külső átmérő × belső átmérő
12.7 mm × 9.5 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
sűrűség
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)