Merck
GF05125126
Titanium
foil, thickness 0.1 mm, 25 mm diameter, purity 99.6+%
Szinonimák:
TI000370
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Ti
CAS-szám:
Molekulatömeg:
47.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141746
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.6%
form
foil
öngyulladási hőmérséklet
860 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 051-251-26
ellenállás
42.0 μΩ-cm, 20°C
Átmérő
25 mm
vastagság
0.1 mm
átmérő
25 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
sűrűség
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)