Fontos dokumentumok
GF03237421
Zirconium
tube, 200mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 4.55mm, wall thickness 0.9mm, annealed, 99.2%
Szinonimák:
Zirconium, ZR007400
About This Item
Teszt
99.20%
Forma
tubes
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 032-374-21
ellenállás
40 μΩ-cm, 20°C
H × vastagság
200 mm × 0.9 mm
külső átmérő × belső átmérő
6.35 mm × 4.55 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
sűrűség
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)