Merck
GF00129350
Copper
foil, thickness 0.1 mm, 8 mm diameter, high purity 99.99+%
Szinonimák:
CU000570
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cu
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.99%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 001-293-50
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
Átmérő
8 mm
vastagság
0.1 mm
átmérő
8 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)