DWKW224585
WHEATON® clear sample vial with PTFE faced rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (12 mL), screw cap
Szinonimák:
Clear Sample Vial, PTFE-Lined Vial, Sample Vial, W224585
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
transparent borosilicate glass tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
with cap
kiszerelés
case of 144 ea partitioned tray
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® W224585
cső kapacitás
(12 mL)
cső átmérő
(19 mm)
szerelvény
neck (External Thread)
Általános leírás
- Screw caps are attached to vials.
- It is suggested to use rubber lined caps for aqueous samples, and PTFE faced rubber lined caps for organic samples, and metal foil liner for hydrocarbons.
- Vials and caps are autoclavable.
- 2 mL vials fit the M-T Vial File, 228778.
- 4 mL vials fit the M-T Vial File, 228780.
- Vials with caps attached packaged in partitioned trays
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)