DWK73802-33430
KIMBLE® Solid Cap
black phenolic cap (with rubber liner), cap for 33-400
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.11
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with rubber liner)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class A
kiszerelés
case of 144 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 73802-33430
szerelvény
cap for 33-400
Általános leírás
Class A Caps with PTFE-Faced Rubber Liners highly resistant to temperature and steam during autoclaving
- Specially formulated phenolic cap material
- Autoclavable
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)