Merck
DWK11-0053DB
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
dark blue PTFE/silicone cap
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.11
material
dark blue PTFE/silicone cap
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® 11-0053DB
Alkalmazás
Chromatography
Tulajdonságok és előnyök
  • 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
  • Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
  • Approved for GC and LC (where noted).
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)