Fontos dokumentumok
CLS401654
Corning® Cap Fitting with 2 Stainless Steel Tubing Ports
diam. ~45 mm, polypropylene
Szinonimák:
Stoppers
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
screw top orange cap
gyártó/kereskedő neve
Corning 401654
Átmérő
~45 mm
szerelvény
GL 45 thread
Tulajdonságok és előnyök
  • 45mm polypropylene cap
  • Two 15.24cm stainless steel tubes
  • Autoclavable
  • Fits Corning glass and plastic vessels with GL45mm threads
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)