Fontos dokumentumok
CLS2679638
Corning® polypropylene closure
orange
Szinonimák:
Corning closure
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
leírás
fits neck O.D. 37 mm
gyártó/kereskedő neve
Corning 26796-38
szín
orange
Általános leírás
For culture tubes and flasks with long rimless necks. Position closure open for gas exhange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)