Fontos dokumentumok
CAD9922
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE
size 17G, L × diam. 2 in. × 2.4 mm , ball
About This Item
UNSPSC kód:
42142609
NACRES:
NB.03
méret
17G
kiszerelés
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
H × átmérő
2 in. × 2.4 mm , ball
Általános leírás
  • PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
  • Plastic Luer hubs and soft silicone tips
  • Non-toxic and no-pyrogenic
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)