Fontos dokumentumok
CAD9916
Animal feeding needle, sterile, disposable, malleable 304 SS
size 20G, L × diam. 2.8 in. × 1.9 mm , ball
About This Item
UNSPSC kód:
42142609
NACRES:
NB.03
méret
20G
kiszerelés
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
H × átmérő
2.8 in. × 1.9 mm , ball
Általános leírás
  • Designed to enable the researcher to shape the needle to specific needs
  • Needles come straight and are easily bent to any desired shape
  • Made of type 304 stainless steel tubing
  • Plastic Luer hubs
  • Silicone tips for smoothest possible insertion
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)