Fontos dokumentumok
CAD7904
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 18G, L × diam. 1.5 in. × 2.25 mm , ball
About This Item
UNSPSC kód:
42142609
NACRES:
NB.03
méret
18G
kiszerelés
pkg of 12 ea
H × átmérő
1.5 in. × 2.25 mm , ball
Tulajdonságok és előnyök
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)