Fontos dokumentumok
BR155550
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 125 mm × 100 mm × 19 mm, diamond
Szinonimák:
Dishes, Weighing dishes
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.71
material
diamond
polystyrene
kiszerelés
case of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 155550
H × Sz × Ma
125 mm × 100 mm × 19 mm
dish L × W
125 mm × 100 mm
térfogat
100 mL
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)