Fontos dokumentumok
BR152505
BRAND® tubing adapter
high-density polyethylene, for tubing i.d., 8-10 to 11-14 mm
Szinonimák:
Tubing, Tubing adapters
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
material
high-density polyethylene
Jellemzők
for tubing i.d. 8-10 to 11-14 mm
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 152505
Hosszúság
66 mm
Általános leírás
The BRAND® tubing adapter is designed to provide a secure connection. Its translucent construction allows for easy visibility of fluid flow, facilitating monitoring during use.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)