Fontos dokumentumok
BMSW1000100
Sigma-Aldrich
Accuris F1 Grade Calibration Weight
100 g
Szinonimák:
milligram calibration weight, top pan balance weight, top pan calibration
About This Item
UNSPSC kód:
41111502
NACRES:
NB.71
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific W1000-100
Általános leírás
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Jogi információk
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)