Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
BMSB2402
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 2 L, AC/DC input 115 V
Szinonimák:
dry bath, block heater
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.13
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific B2402
parameter
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
vízfürdő kapacitás
2 L
Általános leírás
2L digitally controlled bath with dual modes for water or beads. Temperature range ambient +5° to 80°C (max 70°C in bead mode).
Alkalmazás
Heating of laboratory liquids in various containers
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)