Fontos dokumentumok
BAH195030000
SP Bel-Art® Straight Tubing Connectors
tubing I.D. 0.125 in. (3.2 mm)
Szinonimák:
connectors, tubing, tubing coupler
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H19503-0000
H × Sz
0.6875 in. (v mm) × 0.25 in. (5.6 mm)
cső belső átmérő
0.125 in. (3.2 mm)
Általános leírás
These straight fittings ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.).
Tulajdonságok és előnyök
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases.
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)