Fontos dokumentumok
AEM2B3022
Xion AEM-Pention-72-15CL
thickness 30 μm, L × W 5 cm × 5 cm
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
H × Sz
5 cm × 5 cm
vastagság
30 μm
környezetbarátabb alternatív kategória
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)